化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
46-49 °C
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
InChI 密鑰
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二十烷酸甲酯属于脂肪酸甲酯(FAMEs)的一种,由二十烷酸与甲醇酯交换反应得到。它是一种蜡状固体,易溶于酒精和乙醚,不溶于水。
應用
本分析标准品也可以适用于以下情况:
- 比较分析气相色谱-燃烧-质谱测定法和气相色谱-火焰离子化检测法测定生物柴油样品中脂肪酸甲酯(FAMEs)
- 基于气相色谱-差分离子淌度光谱(DMS)联用对生物柴油样品中16种甲基和乙基脂肪酸脂的分离和定量分析
- 通过气相色谱与火焰离子化检测器联用(GC-FID)分析咖啡油和烘焙咖啡后的残渣中的11中脂肪酸及其脂肪酸甲酯。使用酸性催化剂三氟化硼催化脂肪酸衍生物生成酯后用GC-FID同时测定牛初乳样品中的脂肪酸
- 通过GC-MS分离和定量从 磨盘草 (Lam.)叶提取的油中衍生为甲酯后的八种脂肪酸
- 基于气相色谱-质谱法(GC-MS)使用直接酯交换法测定脂肪酸甲酯(FAME)对兰花种子微量分析
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Determination of fatty acid methyl esters in biodiesel produced from yellow horn oil by LC.
Chromatographia, 67.1-2, 9-14 (2008)
Academic Press Dictionary of Science and Technology, 1365-1365 (1992)
Quantitative and Qualitative Evaluation of Fatty Acids in Coffee Oil and Coffee Residue
Food Science and Technology Research, 26(4) (2020)
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and