About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H36O2
CAS号:
分子量:
344.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
官能团
ester
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
甲基全顺式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸酯是脂肪酸甲酯。
应用
它可以用作参考标准,使用实验酶催化剂 NS88001 和短链醇甲醇和己烷,用于研究蜜蜂的酶促酯交换作用。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Effectiveness of Enzymatic Transesterification of Beeftallow Using Experimental Enzyme Ns88001 with Methanol and Hexane.
Kumar, S., et al.
Enzyme Eng., 2.116, 1-10 (2013)
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian