Merck
72309
Sigma-Aldrich
烟酸
≥99.5% (HPLC)
别名:
3-吡啶甲酸, 吡啶-3-羧酸, 尼亚生, 抗糙皮病因子, 维生素 B3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99.5% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.2% water
燃燒殘留物
≤0.05%
顏色
colorless to white
mp
234-238 °C
236-239 °C (lit.)
溶解度
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
密度
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟酸,也被称为维生素B3,是一种水溶性维生素。它存在于富含维生素的面包、肝脏、肉、鱼、家禽、土豆、绿色蔬菜、花生和谷物中。
應用
烟酸已在NAD+ 前体救援实验中被用作标准品。它也已被用作多种培养基(例如完全培养基(CM))和合成培养基中的维生素补充剂
生化/生理作用
烟酸可通过减少低密度脂蛋白(LDL),增加高密度脂蛋白(HDL)并抑制动脉粥样硬化和冠状动脉病变的发展来调节脂质代谢。烟酸缺乏会导致糙皮病。除作为维生素补充剂外,烟酸还可用作广谱脂质药物。
其他說明
Coenzyme and Cofactors, vol 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
379.4 °F - closed cup
閃點(°C)
193 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nicotinic Acid Regulates Glucose and Lipid Metabolism Through Lipidindependent Pathways
Liu D, et al.
Current Pharmaceutical Biotechnology, 16(1), 3-10 (2015)
Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review
Carlson LA
Journal of Internal Medicine, 258(2), 94-114 (2005)
NAMPT-mediated NAD+ biosynthesis in adipocytes regulates adipose tissue function and multi-organ insulin sensitivity in mice
Stromsdorfer KL, et al.
Testing, 16(7), 1851-1860 (2016)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null