Merck
47864
Supelco
烟酸
analytical standard
别名:
3-吡啶甲酸, 吡啶-3-羧酸, 尼亚生, 抗糙皮病因子, 维生素 B3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type water soluble vitamin
包裝
ampule of 1000 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
密度
1.473 g/cm3 at 25 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟酸可用作脂肪组织的抗脂解药,常用于治疗高脂蛋白血症和糙皮病。
烟酸是一种水溶性 ,维生素属于 B 族复合维生素 ,可作为一种广谱降脂药。其操作机制主要包括抑制激素敏感性甘油三酯脂酶,从而降低脂肪组织中的脂肪分解。
應用
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
烟酸可作为分析参考标准品,用于通过反相高效液相色谱技术对片剂中的分析物进行定量。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
379.4 °F - closed cup
閃點(°C)
193 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Nicotinic acid: the broad?spectrum lipid drug. A 50th anniversary review
Carlson.A.L
J. Int. Med., 258, 94-114 (2005)
PUMA-G and HM74 are receptors for nicotinic acid and mediate its anti-lipolytic effect
Tunaru S, et al.
Nature Medicine, 9, 352-352 (2003)
Molecular identification of nicotinic acid receptor
Soga T, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 303, 364-369 (2003)
RP-HPLC method for the determination of atorvastatin calcium and nicotinic acid in combined tablet dosage form
Shah DA, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(5), 700-700 (2007)
Koon K Teo et al.
Stroke, 44(10), 2688-2693 (2013-07-25)
In Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with low HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health Outcomes (AIM-HIGH) trial, addition of extended-release niacin (ERN) to simvastatin in participants with established cardiovascular disease, low high-density lipoprotein cholesterol, and high triglycerides had no incremental