化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
granular
自燃溫度
>365 °C (Dust)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
2.7 (20 °C, 18 g/L in H2O)
mp
236.6 °C
轉變溫度
flash point 193 °C
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
體積密度
330 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 234 °C
熔程(上限值): ≤ 238 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 234 °C
熔程(上限值): ≤ 238 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
379.4 °F - closed cup
閃點(°C)
193 °C - closed cup