生物来源
synthetic (organic)
质量水平
方案
≥98%
表单
powder
颜色
white to off-white
mp
236-239 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 用作MS维生素储备溶液的组分
- 检测大肠杆菌细菌培养物中的铁载体
- 用作果蝇成虫完整培养基的组分。
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
379.4 °F - closed cup
闪点(°C)
193 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
由于胆固醇是水不溶性分子,必须包装后才能在血浆中运输。包装胆固醇、胆固醇酯和甘油三酯以便运输的颗粒称为脂蛋白。
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.