Merck
216828
Sigma-Aldrich
硝酸铁(III) 九水合物
greener alternative
ACS reagent, ≥98%
别名:
硝酸铁 九水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS号:
分子量:
404.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
形狀
moist crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.005% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
pH值
1.5 (20 °C)
mp
47 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
環保替代類別
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI 密鑰
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。 点击此处了解更多信息。
硝酸铁(III)是非水合铁是一种无机铁盐,用作合成氧化铁纳米颗粒的铁前体。
應用
利用该化合物制备了多种有机模板化磷酸铁,因其具有丰富的晶体化学性质和吸收其微孔中大分子的能力而备受关注。
非水合硝酸铁(III)可用作:     
  • 在杂多酸环境下,1o、2o 和苯基醇氧化成相应羰基化合物的催化剂。      
  • 促进剂,通过球磨-退火法制备多晶氮化硼纳米管(BNNT)。
它也可以用来合成:      
  • 铁掺杂介孔二氧化硅,在酸性条件下用作罗丹明 B 染料降解的有效催化剂。
  • 通过改性溶胶-凝胶法制备铁(III)掺杂二氧化钛纳米颗粒。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Nanostructured few-layer graphene with superior optical limiting properties fabricated by a catalytic steam etching process.
Sun Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(22), 11811-11817 (2013)
Ian S Metcalfe et al.
Nature chemistry, 11(7), 638-643 (2019-05-28)
All real processes, be they chemical, mechanical or electrical, are thermodynamically irreversible and therefore suffer from thermodynamic losses. Here, we report the design and operation of a chemical reactor capable of approaching thermodynamically reversible operation. The reactor was employed for
Silica supported ferric nitrate nonahydrate: selective oxidation of benzoins under mild conditions.
Paul AM, et al.
Synthetic Communications, 33(15), 2581-2584 (2003)
Thermal decomposition of Ni (II) and Fe (III) nitrates and their mixture.
Elmasry MAA, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 52(2), 489-495 (1998)
Synthesis of iron (III)-doped titania nanoparticles and its application for photodegradation of sulforhodamine-B pollutant.
Kumbhar A and Chumanov G.
Journal of Nanoparticle Research, 7(4-5), 489-498 (2005)