等级
for analytical purposes
质量水平
产品线
BioUltra
表单
liquid
质量
volumetric
浓度
8 M KSCN
杂质
insoluble matter, passes filter test
pH值(酸碱度)
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
溶解性
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.342 g/mL at 20 °C
1 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
吸附
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
SMILES字符串
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
补充剂危害
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1