Merck
无机催化剂
交叉偶联反应用Pd EnCat™ 催化剂西林瓶
无机催化剂(即非均相催化剂)包括负载在多孔材料上的金属及其氧化物,可模拟酶这种天然催化剂的精妙功能。反应物通过吸附与金属表面的活性位点结合。因此,确保金属表面上有足够多的活性位点非常重要。多孔材料(通常为碳、二氧化硅或氧化铝)因其表面积较大而常被选作负载材料。随着表面积增加,活性位点数量也随之增加,催化活性进一步提高。 
无机催化剂在工业和学术领域的许多合成反应中起到了关键作用。由于这些催化剂与起始材料和目标产物化合物(一旦反应完成)占据的相不同,因此更易于去除和循环利用。这使得无机催化剂对于工业和批量程序极具价值。但是,与有机催化剂和配体不同,非均相催化剂难以进行优化。 
阅读详情
产品
按相关性排序
显示1219的1-20
变更视图
显示1219的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
在非均相催化领域内,有几类转化已成为合成化学家以及越来越多非合成化学家所使用的主流方法。虽然仅有几种方法转化被提及,但这些都是以将其开发出来的实验室而进行命名的,包括但不限于:Stille偶联、Buchwald-Hartwig、Negishi偶联、Heck反应、Miyaura-Suzuki偶联和Sonogashira偶联。
我们可提供非凡的无机催化剂产品组合满足您所有的研究应用需求,如负载在碳、二氧化硅碳酸钙上的。直接用以下关键词筛选。