盐
我们品类齐全的盐产品属于三个产品品牌,它们各自针对不同应用:
- 适用于分析化学的Supelco®产品、
- 适用于实验室研究和生产的Sigma-Aldrich®产品
- 以及适用于生物制药和药物开发及生产的SAFC®产品
每个品牌均提供了不同的体积、包装材料的产品,并附有不同的文档信息。
概要
仪器分析用高纯度盐
我们提供一系列HPLC和LC-MS分析用LiChropur™ 高纯度盐,可最大限度避免背景噪声和信号抑制。这些盐已经过我们的质控需求部门应用检验,可以满足客户的预期。
此外,我们提供纯度在99.99%至99.9999%的Suprapur®高纯度盐,可用于灵敏的分析物。Suprapur®高纯度盐可用于仪器分析中的样品制备,它们在严格条件下采用精密生产和结晶技术生产。我们的ISO 9001质量管理体系确保Suprapur®盐具有很高的批次间一致性。批次品质分析证书(CoA)提供了每种产品的详尽杂质信息。
传统分析用盐
针对传统分析,我们提供一系列两种质量等级的盐产品:EMSURE® 和EMPLURA®。我们的盐产品在严格控制的条件下生产,生产设施大多位于德国达姆施塔特。凭借超高的分析纯度,优质级EMSURE®盐成为定量和定性无机分析的理想选择。 大部分产品达到或超过 ISO、ACS、欧洲药典等国际标准,并附有详尽的分析证明书和其他有用的文件。这些试剂的国际认可度和分析实验室审计保证让各个行业的质量控制实验室都能受益。此外,我们的EMPLURA®级盐产品通常用于制备实验室工作和基本的应用。 EMPLURA®级盐规格全面,并采用常见的参数和便捷的包装尺寸。
用于药典分析的盐
我们推出了全面的EMSURE®无机和有机盐系列,该系列专门用于根据ACS和欧洲药典标准进行的药典分析。这些优质盐达到并超过全球权威的质量标准,为制药行业的质量控制实验室带来了广泛的全球认可、简化的审核过程和减少的验证工作和成本。EMSURE® 盐特别适合于根据欧洲药典和美国药典-国家处方集的要求进行的测试。
用于研究和生产的优质盐
我们品种齐全的 Sigma-Aldrich® 盐涵盖了研究和生产领域最常见的级别,包括从试剂级到我们创新的 Redi-Dri® 无水盐,再到纯度99.99%以上并进行金属成分测定的高纯度盐。 它们是高质量缓冲液、化学合成、分离、纯化、提取以及其他日常应用研究和生产方法中高质量且经验证的标准品。Sigma-Aldrich®可将材料生产从实验台扩展至批量生产,以提供可靠的盐以满足您的日常需求。
生物制药和药物制剂及生产产品
随着法规要求的不断增多,关注真正重要的事情变得日益重要:贯穿您的整个产品周期的全程优质合作伙伴。
我们可在您的开发、扩大化和生产的每一环节为您提供全程支持,从流程优化到法规事务支持,都是我们的服务涵盖范围。我们用于生物制药和药物制剂及生产的SAFC®高质量产品线已经过严格的质控程序检验,并根据适用的cGMP指南进行生产。
作为我们Emprove®计划的一部分,我们的原材料还附带了全面的文档,可促进您的制药和生物制药产品的合规性、完整的供应链透明度,并降低相关风险。
相关产品资源
- Brochure: EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Emprove® 计划 – 二十年间不断简化风险管理
Emprove®计划简化了Emprove®档案中技术、法规和供应信息的合规性,支持风险评估。
- Brochure: Suprapur® — High Purity Salts for Elemental Trace Analysis
- Brochure: Research Must-Haves
- Flyer: Redi-Dri™ Free-Flowing Salts And Buffers
- Brochure: Formulation Portfolio — High-Quality Raw Materials and Dedicated Regulatory Support