等級
ACS reagent
化驗
≥98.0%
形狀
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
反應適用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
雜質
≤0.005% insolubles
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
SMILES 字串
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI 密鑰
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝酸铋 (Ⅲ) 五水合物是一种无毒、价廉、易操作且对空气不敏感的试剂,常用于有机合成中,具有广泛的应用前景。
應用
硝酸铋 (III) 五水合物可用于以下工艺:
- 硫代酰胺和硫脲类化合物转化成它们的氧衍生物。
- 在微波和无溶剂条件下芳香醛转化为羧酸。
- 在无溶剂条件下通过Pechmann缩合合成香豆素。
- 作为纯镧改性铋铁氧体(BFO)陶瓷合成的前体。
- 微波辐射下合成甲基硝基-2,4,6-三硝基苯的硝化剂。
- 作为制备 4-氨基-5-嘧啶腈和嘧啶酮衍生物的催化剂。
- 通过未保护的糖的Fischer糖基化合成糖苷。
- 氧化铋(Bi2O3)纳米粒子的合成。
- 4-替代 Hantzsch 1,4-二氢吡啶的氧化。
- 硫醚选择氧化成亚砜。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Direct Glycosylation of Unprotected and Unactivated Sugars Using Bismuth Nitrate Pentahydrate.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 34(4), 196-205 (2015)
Bismuth (III) nitrate pentahydrate: a convenient and selective reagent for conversion of thiocarbonyls to their carbonyl compounds.
Tetrahedron Letters, 44(3), 591-594 (2003)
Bismuth Nitrate Pentahydrate: A Convenient Reagent for the Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines.
Synthesis, 1998(5), 713-714 (1998)
Bismuth (III) nitrate pentahydrate: a stoichiometric reagent for microwave induced mild and highly efficient aerial oxidation of aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Catalysis Communications, 9(15), 2588-2592 (2008)
Preparation of lead-free nanoglass frit powder for crystalline silicon solar cells.
Applied Energy, 112, 657-662 (2013)