主要文件
PHR1784
Supelco
阿立哌唑
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
阿立哌唑, 7-{4-[4-(2,3-二氯苯基)-L-哌嗪基]丁氧基}-3,4-二氢-2(1H)-喹啉酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27Cl2N3O2
分子量:
448.39
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001649
traceable to USP 1042634
API类
aripiprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4c(cc3)CCC(=O)N4)Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
InChI key
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
阿立哌唑是苯并异恶唑的衍生物,是第二代抗精神病和抗抑郁药物。它被用于治疗精神分裂症和双相 I 型障碍。它对多巴胺 D2 和 5-HT1A 受体有部分激动作用,对 5-HT2A 受体有拮抗作用。[1]
应用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 建立反相高效液相色谱(RP-HPLC)法,用于测定原料药和制剂中的阿立哌唑及 9 种杂质的含量[1]
  • 通过直接伏安法测定药物制剂、人血清和尿液样品中的阿立哌唑
  • 使用玻璃碳电极通过两种不同的伏安法同时测定药物制剂和人尿样品中的阿立哌唑和八氯哌啶[2]
  • 遵循 ICH 指南,通过紫外光谱法测定阿立哌唑纯制剂和片剂的含量[3]
  • 基于三种抗精神病药物与溴酚蓝(BPB)和溴百里酚蓝(BTB)形成稳定离子对络合物的能力,通过无提取紫外分光光度法对复方制剂和生物液体中的阿立哌唑、氯氮平和磺必利进行多重分析[4]
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAC0259。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electrochemistry and analytical determination of aripiprazole and octoclothepin at glassy carbon electrode
Merli D, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 711, 1-7 (2013)
Spectrophotometric determination of aripiprazole, clozapine and sulpiride by ion-pair extractionin in tablets and biological fluids
Eldidamony AM, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7, 178-184 (2014)
Development and validation of UV spectrophotometric determination of aripiprazole in bulk and tablet formulation
Patle HS, et al.
International Journal of Current Pharmaceutical Research , 3, 59-61 (2011)
Validation of an HPLC method for determination of aripiprazole and its impurities in pharmaceuticals
Djordjevic F, et al.
Acta Chromatographica , 1, 13-28 (2014)
Fabien Ducrocq et al.
Cell metabolism, 31(4), 755-772 (2020-03-07)
Reward-processing impairment is a common symptomatic dimension of several psychiatric disorders. However, whether the underlying pathological mechanisms are common is unknown. Herein, we asked if the decrease in the n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) lipid species, consistently described in these