Merck
PHR1049
Supelco
加巴喷丁
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1-(氨甲基)-环己烷乙酸, 加巴喷丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO2
CAS号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2359739
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1287303
API 家族
gabapentin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
加巴喷丁是一种抗癫痫药物,是 γ-氨基丁酸 (GABA) 的结构类似物。 其用于治疗成人和儿童的部分性发作。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。加巴喷丁是一种抗惊厥药,可导致GABA转氨酶的不可逆抑制,从而可以防止大脑中GABA的生理性降解。
應用
加巴喷丁可用作药物参考标准品,用于通过色谱法、比色法和分光光度法测定药物制剂中的分析物。
加巴喷丁可用作验证以下样品中加巴喷丁含量的参考标准品:
  • 人血浆样品,通过高效液相色谱法(HPLC)测定。
  • 药物制剂,通过等度反相高效液相液相色谱法(RP-HPLC)测定。
加巴喷丁可用作药物参考标准品,用于通过分光光度技术定量测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAb7794。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Veterinary Pharmacology and Therapeutics (2009)
Validated HPLC method for the determination of gabapentin in human plasma using pre-column derivatization with 1-fluoro-2, 4-dinitrobenzene and its application to a pharmacokinetic study
Jalalizadeh H, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 854, 43-47 (2007)
Development and application of a validated HPLC method for the analysis of dissolution samples of gabapentin drug products
Gupta A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 46, 181-186 (2008)
Spectrophotometric determination of gabapentin in pharmaceutical formulations using ninhydrin and p-acceptors
Siddiqui AF, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(7), 2761-2767 (2010)
Comparison of two aerosol-based detectors for the analysis of gabapentin in pharmaceutical formulations by hydrophilic interaction chromatography
Jia S, et al.
Talanta, 85(5), 2301-2306 (2011)
商品
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.