Merck
PHR1141
Supelco
盐酸昂丹司琼
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
昂丹司琼 盐酸盐 二水合物, 1,2,3,9-四氢-9-甲基-3-[(2-甲基-1H-咪唑-1-基)甲基] -4H-咔唑-4-酮 盐酸盐, GR 38032F
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
分子量:
365.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP
traceable to Ph. Eur. Y0000218
traceable to USP 1478582
API 家族
ondansetron
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChI 密鑰
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HTR3A(3359)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸恩丹西酮作为 5HT3(5-羟色胺)拮抗剂,是一种强效的止吐药。它被广泛用于预防和治疗与术后状态相关的恶心呕吐、癌症放化疗、慢性内科疾病。研究人员已发现由于其较差的水溶性和较高的首关肝脏代谢,其表现出不一致的生物利用率。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
盐酸恩丹西酮可用作药物标准品,用于通过分光光度法、电化学和色谱法技术测定药物制剂和组合剂型中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
5-HT3 血清素受体拮抗剂
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7141。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of ondansetron hydrochloride by a liquid membrane potentiometric sensor based on room temperature ionic liquids
Faridbod F, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8(8), 10461-10472 (2013)
Fast dissolving sublingual films of ondansetron hydrochloride: effect of additives on in vitro drug release and mucosal permeation
Koland M, et al.
Journal of Young Pharmacists : Jyp, 2(3), 216-222 (2010)
Development of solid self-nanoemulsifying granules (SSNEGs) of ondansetron hydrochloride with enhanced bioavailability potential
Beg S, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 101(3), 414-423 (2013)
Taste masking of ondansetron hydrochloride by polymer carrier system and formulation of rapid-disintegrating tablets
Khan S, et al.
Aaps Pharmscitech, 8(2), E127-E133 (2007)
UV spectrophotometric method for determination of ondansetron hydrochloride in pure and its formulation
Kalaichelvi R,et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(4), 151-152 (2012)