PHR1856
别名:
喹硫平 半富马酸盐, 2-[2-(4-二苯并[b,f] [1,4]硫氮杂-11-基-1-哌嗪基)乙氧基]乙醇半富马酸盐, 喹硫平富马酸盐
1 of 10
Y0001657
喹硫平
USP
1592704
喹硫平富马酸盐
Sigma-Aldrich
Q3638
喹硫平 半富马酸盐
Supelco
Q-001
喹硫平 富马酸酯 溶液
PHR1928
瑞舒伐他汀钙
1.05553
TLC铝板,硅胶60
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
PHR1866
依折麦布
BP1137
利培酮
PHR1418
琥珀酸
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
traceable to Ph. Eur. Y0006157traceable to USP 1592704
quetiapine
powder
current certificate can be downloaded
pkg of 1 g
pharmaceutical
2-30°C
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
药物质量控制用分析标准物质
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
PHR1784
阿立哌唑
D-053
脱氢阿立哌唑 溶液
PHR1825
奥氮平
PHR1730
安非他酮
PHR1925
盐酸多佐胺
PHR1631
1592792
Quetiapine Related Compound H
61347
10,11-二氢-10-羟基卡马西平
C2460000
氯氮平标准液
PHR1600
托吡酯