certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 739
traceable to Ph. Eur. S0650000
traceable to USP 1612700
API类
simvastatin
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
基因信息
human ... HMGCR(3156)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
辛伐他汀是一种降血脂药物,其通过抑制3-羟基-3-甲基-戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)而降低血浆胆固醇。它广泛应用于高胆固醇血症的治疗。
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3