Merck
79838
Supelco
烟酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
3-吡啶甲酸, 吡啶-3-羧酸, 尼亚生, 抗糙皮病因子, 维生素 B3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
gas chromatography (GC): suitable
颜色
white
mp
236-239 °C (lit.)
应用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
包装形式
neat
SMILES字符串
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
烟酸是一种水溶性的B复合维生素,[1] 具有有效的降血脂作用,因此在临床上用于治疗高脂血症。[2]
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
应用
烟酸可作为经认证的参考物质,通过反相高效液相色谱技术对片剂剂型中的分析物进行定量。[3]
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
379.4 °F - closed cup
闪点(°C)
193 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)