產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
Mw 205.64 g/mol
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
顏色
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
應用
agriculture
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为金属含量均衡的化学配制膳食维生素成分,用于金属消耗研究
- 作为化学成分明确培养基 (CDM) 成分,用于培养金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) WSPPA
- 用作研究蛋白表达和后翻译后修饰特异性荷电异质性影响的维生素
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
该页面针对维生素B6、吡哆醛和吡哆醇如何影响无血清、无蛋白细胞培养系统(用于包括单克隆抗体在内的异源蛋白的生物制造)的性能提供了全面的分析。本页介绍吡哆醛、吡哆醇的体外化学和生物化学。
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.