Merck
D2200000
聚二甲基硅氧烷
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
dimeticone
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
二甲硅油EP 参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Stability indicating HPLC method development and validation for simultaneous determination of dimethicone and mosapride in bulk and tablet dosage form.
Pal N, et al.
Der Pharmacia Lettre, 8(6), 1-9 (2016)
Integrated Pharmacy Case Studies (2015)
Quantitation of dimethicone in lotions using Fourier transform infrared spectral subtraction.
Sabo M, et al.
Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan, 35, 273-281 (1984)