Merck
1546300
USP
聚二甲基硅氧烷
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
二甲基聚硅氧烷, 二甲基硅氧烷, 硅油, 聚二甲基硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
polydimethylsiloxane
分子量
71800-547100 g/mol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Polydimethylsiloxane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
  • Simethicone Oral Suspension
  • Simethicone Capsules
  • Magaldrate and Simethicone Chewable Tablets
  • Dimethicone
  • Magaldrate and Simethicone Oral Suspension
  • Simethicone
无色透明的流体聚合物,在气相色谱分析中用作固定相和消泡剂。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能会涉及到销售限制。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
609.8 °F - closed cup
閃點(°C)
321 °C - closed cup
访问文档库
Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 689-689 (2020)
Simethicone Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4043-4043 (2020)
Dimethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(1), 5753-5753 (2018)
Simethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(4), 4042-4042 (2020)
Simethicone Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4045-4045 (2020)