主要文件
1477502
USP
辛醇9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H22O(OCH2CH2)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
octoxynol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI 密鑰
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。辛苯昔醇 9是一种无水液体混合物,主要包含聚乙二醇的单[p-(1,1,3,3-四甲基丁基] 苯基醚,对应的化学式为(CH3)3C(CH2)C(CH3)2C6H4(OCH2CH2)nOH,其中n 的平均值为9左右。
應用
它仅用作指定质量测试和检测中的USP参考标准品。
也用于根据美国药典(USP)各论规定制备标准和系统适用性溶液。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Octoxynol 9
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(5), 5901-5901 (2020)