Merck
PHR1518
Supelco
聚二甲基硅氧烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
二甲基聚硅氧烷, 聚二甲基硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. S0600000
traceable to USP 1546300
API类
polydimethylsiloxane
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案
聚(二甲基硅氧烷)[PDMS]是一种聚合物。它是一种稳定的硅橡胶。它已被用作离子敏感场效应晶体管的离子选择膜、加速度计中的弹簧材料、触觉传感器上的弹性体以及去耦传感器中的柔性封装材料。
应用
无色透明的流体聚合物,在气相色谱分析中用作固定相和消泡剂。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
通过GPC与MALDI质谱仪的离线耦合来了解其分子量和分子量分布。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品(在它们可用的情况下)。
其他说明
本有证参考物质(CRM)按照 ISO 17034ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见分析证书。
附注
要查看本物质的分析证书示例,请在以下文档位置输入 LRAB7823 。这只是一张示例证书,可能不是您收到的那张。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
609.8 °F - closed cup
闪点(°C)
321 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)