Merck
所有图片(6)
主要文件
TZHVAB210
Millipore
Steritest® NEO 设备
For liquids in ampoules and collapsible bags., Red base canister with single needle for easy access., pkg of 10 blisters per box, Single packed
别名:
Red Base Steritest® NEO 设备,用于无菌测试, 无菌检测装置、膜过滤装置、膜过滤筒、闭式膜过滤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
质量水平
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
Red base canister with single needle for easy access.
制造商/商品名称
Steritest®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
参数
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
管长度
850 mm
颜色
red Canister Base
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm pore size
输入
sample type pharmaceutical(s)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
For liquids in ampoules and collapsible bags.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
运输
ambient
一般描述
设备配置:2个罐
Steritest® NEO设备是一种膜过滤设备,用于可过滤药品的无菌测试。该设备简化了从处理到可追溯性的测试的各个方面。封闭式系统最大程度地减少了假阳性,提供了最高水平的质量&可靠性,并确保药品不会暴露于环境中。该测试系统与Steritest® Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供优化的、完全合规的测试过程。产品包括一根单独的排气针,用于转移测试产品、培养基或冲洗缓冲液。红色的罐状底座表示低吸收性 Durapore® 聚偏二氟乙烯(PVDF)膜和特定的排水设计,从而优化抑制微生物生长的产品的冲洗。
应用
Steritest® NEO 液体抗生素设备用于抗生素和含抗菌剂产品的无菌测试。红色的罐状底座表示低吸收性 Durapore 膜和特定的排水设计。这样可以优化抑制微生物生长的产品的冲洗。
特点和优势
  • 使用我们的设备、泵、介质、流体和服务进行无菌检测的一站式服务
  • Steritest®设备是在我们位于法国莫尔塞姆的卓越中心制造的,每个批次都有高质量的控制标准,并保持质量证书。
  • 新型针头设计
这种新型针头的设计经过优化,具有短针头长度、握把和隆起,在刺穿小容器时为操作员提供灵活性和安全性
  • 更智能的工作流程
新的Steritest® NEO小柱设备得益于所有改进,如彩色夹具、精确体积测量的刻度、优化的标识以及新的剥离标签的可追溯性
  • 完全封闭设置
在使用Steritest® NEO设备进行测试的过程中,药品永远不会暴露在环境中。过滤、漂洗、介质添加和培养在封闭系统内进行。
  • 一致的性能
Steritest® NEO装置在出厂前组装的每个步骤都进行了100%的完整性测试、严格的物理和微生物测试
  • 新的管路切断工具
Velax®切割钳可以轻松安装在所有Steritest® NEO 设备上,安全清洁地切割管路。
包装
每盒10个泡罩包装
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
自备
产品编号
说明
价格
访问文档库
商品
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
查看所有结果
相关内容
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.