文件
1.46628
Millipore
无菌肉豆蔻酸异丙酯(IPM)
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
别名:
肉豆蔻酸异丙酯, 肉豆蔻酸异丙酯,十四烷酸异丙酯,肉豆蔻酸异丙酯,无菌IPM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H34O2
CAS号:
分子量:
270.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106214
酶委員會索引編號:
203-751-4
NACRES:
NA.74
agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
品質等級
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
描述
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
無菌
sterile; γ-irradiated
形狀
liquid
自燃溫度
>300 °C
儲存期限
12 mo.
特點
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
包裝
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
瓶容量
500 mL
360 mL , filling volume
bp
140 °C/3 hPa
轉變溫度
flash point >150 °C
溶解度
<0.05 mg/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
應用
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
儲存溫度
15-25°C
適合性
nonselective for
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI 密鑰
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
肉豆蔻酸异丙酯(IPM)是一种脂肪酸酯,在油包水乳剂、油和脂肪基软膏中用作溶剂。薄膜过滤法是无菌性检测的首选药典方法。粘性产品(例如乳膏和软膏)可能难以过滤,因此通常在无菌溶剂(例如IPM)中稀释,以改善这些样品的可过滤性。
應用
肉豆蔻酸异丙酯用于稀释油和油性溶液、软膏和乳膏,以促进膜过滤。
特點和優勢
  • 准备用于微生物检测的IPM是任何QC实验室的障碍。无菌性通常是通过漫长而困难的过滤过程来实现的。我们的无菌IPM通过伽马辐照灭菌,可用作任何即用型冲洗液或培养基。
  • 对于无菌性试验,应将无菌IPM与我们的Steritest® NEO“Green base”器械(TZHVSL210)结合使用。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
302.0 °F
閃點(°C)
> 150 °C
访问文档库
其他客户在看
商品
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.