Key Documents
STBMRFA12DP
Millipore
流体A,双层包装
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
别名:
液体A, 冲洗液, 洗涤液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
描述
For rinsing and dilution
無菌
sterile; ethylene oxide treated
形狀
liquid
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
double packed of
瓶容量
125 mL
100 mL , filling volume
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
液体A是一种符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的通用冲洗缓冲液。灭菌的双层Tyvek®包装可增加测试方法可靠性,简化清洁程序,以最大程度地降低层流罩中的交叉污染风险,并确保隔离器腔室的有效去污。该产品是无色澄清液体,在25℃下pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存12个月。一个盒子包含12瓶100ml液体,每瓶带有带隔膜密封件的螺帽,可降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
在通过薄膜过滤法进行无菌检查期间,液体A用于冲洗水溶液。它也用于稀释可溶性固体以用于相同的应用。建议将该产品用作非无菌产品膜过滤的冲洗液。它非常适合用作溶解或稀释样品、复溶市售微生物或作为微生物的运输介质。
无菌测试
生物负荷测试
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
液体A
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1