主要文件
SLGSM33SS
Millipore
Millex-GS 过滤器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
别名:
混合纤维素酯针头过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直径
33 mm
过滤面积
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
体积
100 mL
基质
MF-Millipore
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
Millex-GS 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
应用
  • 临床 获益:去除临床用溶液中 大于滤膜’额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物 和未溶解粉末。
  • 医院药房: 在加药配液时, 对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液 或水进行无菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理: 对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及 眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液 进行灭菌和/或去除微粒。
特点和优势
  • 滤膜 的双向支持
  • 去除大于滤膜额定孔径的 微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 一次性、无热原、无毒
  • 封装在改性 丙烯酸共聚物 (MMA) 外壳中的 混合纤维素酯 (MCE) 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室 专业用途。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3