主要文件
8.00736
Sigma-Aldrich
4-吡啶羧酸
for synthesis
别名:
4-吡啶羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-228-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
效能
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
沸点
260 °C/20 hPa
mp
315-319 °C
溶解性
6 g/L
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • N-磺酸吡啶-4-羧酸氯作催化剂:本研究描述了该化合物如何作为催化剂来催化醛与硫代巴比妥的酸缩合反应。催化性能在高反应效率环境下表征(Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020)。
  • 抗炎物质的合成:本研究重点关注4-吡啶羧酸衍生的三唑硫代乙酰胺中潜在抗炎物质的合成,可扩展吡啶衍生物的药理潜力(Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1