产品名称
γ-氨基丁酸, ≥99%
方案
≥99%
表单
powder or crystals
储存条件
(Tightly closed. Dry.)
颜色
colorless
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES字符串
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Gabbr1(81657) , Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrb2(25451) , Gabrg2(29709) , Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
研究领域:神经科学
应用
生化/生理作用
GABA 能神经元参与肌肉松弛、抗焦虑治疗、镇静和麻醉。GABA 还可影响心率和血压。[6]
GABA可以改善大脑中的血浆浓度、生长激素和蛋白质合成。它还在降低人体血压方面发挥作用。GABA 是一种有效的降压药、利尿剂和抗糖尿病 药。它还可调节血脂水平和疼痛感。[1]
[6]
抗体
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.