Merck
563188
Sigma-Aldrich
硫代硫酸钠
≥99.99% trace metals basis
别名:
次硫代硫酸钠, 氧化钠硫化物(Na2S2O3), 硫代硫堇, 硫代硫酸二钠, 硫代硫酸钠, 硫代硫酸钠(Na2S2O3), 硫代硫酸钠无水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2S2O3
CAS号:
分子量:
158.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硫代硫酸钠是一种通用的无机化合物,被广泛用于还原剂和合成多种纳米材料的硫源。它还可用于可充电电池、医药、水处理和摄影领域。
应用
硫代硫酸钠可被用作:
  • 合成金和银纳米颗粒的前驱体。
  • 作为硫源制备纳米硫化铜颗粒。
  • 作为硫钝化剂制备应用于传感应用的高荧光碳点。
  • 作为掺杂剂和活化剂制备锂硫电池的碳阴极。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sculpturing effect of sodium thiosulfate in shape transformation of silver nanoparticles from triangular nanoprisms to hexagonal nanoplates
Bing Liu, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 5001-5006 (2011)
Characteristics of copper sulfide nanoparticles obtained in the copper sulfate--sodium thiosulfate system
K S Murasheva, et al
Journal of Structural Chemistry, 58, 1383-1390 (2017)
Tunability and stability of gold nanoparticles obtained from chloroauric acid and sodium thiosulfate reaction
Guandong Zhang, et al.
Nanoscale Research Letters, 7, 1-9 (2012)
Straightforward synthesis of Sulfur/N, S-codoped carbon cathodes for Lithium-Sulfur batteries
Marta Sevilla, et al.
Scientific Reports, 10, 486-486 (2020)
The Role of N and S Doping on Photoluminescent Characteristics of Carbon Dots from Palm Bunches for Fluorimetric Sensing of Fe3+ Ion
Aphinan Saengsrichan, et al
International Journal of Molecular Sciences, 23, 5001-5001 (2022)