主要文件
1.09138
Supelco
氢氧化钠 溶液
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
NACRES:
NA.21
产品名称
氢氧化钠 溶液, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.5 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Effect of Chemical Treatments on the Mechanical Properties of Jute/Polyester Composites.: 本研究调查了各种化学处理手段(包括氢氧化钠溶液)对黄麻/聚酯复合材料机械性能的影响。这类预处理增强了纤维和基质之间的结合,从而改善了材料性能(Flores et al., 2024)。
  • Environmental Sustainability and Physicochemical Property Screening of Chitin and Chitin-Glucan from 22 Fungal Species.: 氢氧化钠溶液可用于从真菌物种中提取和处理几丁质和几丁质葡聚糖。本研究评估了这些生物聚合物的环境可持续性和物理化学性质(Grifoll et al., 2024)。
  • Rapid Determination of Total Flavonoid Content, Xanthine Oxidase Inhibitory Activities, and Antioxidant Activity in Prunus mume by Near-Infrared Spectroscopy.: 使用氢氧化钠溶液进行样品制备,通过近红外光谱法快速测定黄酮含量和酶活性,凸显其在增强分析技术方面的作用 (Hao et al., 2024)。
  • Application of Near-Infrared Spectroscopy for Screening of Chlorothiazide Sodium Vials.: 本研究利用氢氧化钠溶液,制备用于近红外光谱筛选药瓶的样品,证明其适于质量控制过程应用(Isaacs et al., 2024)。
  • Preparation and Characterization of Hybrid Polypyrrole Nanoparticles as a Conducting Polymer with Controllable Size.: 使用氢氧化钠溶液合成聚吡咯纳米粒子,其具有突出的电性能,可能适合在电子设备中的应用(Mahmood et al., 2024)。
特点和优势
认可:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
联系
替代品:SX0607E; SX0607E-9; SX0607E-3
分析说明
形态 液体
摩尔浓度 0.4975 - 0.5025 mol/L
测量不确定度 ± 0.0015 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg