文件
1.06498
Supelco
氢氧化钠
pellets for analysis EMSURE®
别名:
‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
酶委員會索引編號:
215-185-5
NACRES:
NA.21
品質等級
agency
suitable for SM 4500 - NH3
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% NaOH basis (acidimetric)
形狀
pellets
雜質
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH值
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
溶解度
1090 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化钠(苛性钠)是氢氧化物离子的无机来源,可用于烷基化酚、醇、醛和酮。氢氧化钠还可用于将酰胺转化为胺,生产二氯羰基,以及皂化羧酸衍生物。
應用
氢氧化钠可用作:
  • 脱质子剂,以合成沸石咪唑骨架(ZIF-94)的纳米颗粒。
  • 沉淀剂,以使用硝酸镍合成NiO(氧化镍)纳米颗粒。
  • pH控制剂,以采用硝酸锌和硝酸铬通过水热法合成氧化铬锌(ZnCr2O4)粉末。
分析報告
含量测定(酸度,NaOH): ≥ 99.0 %
碳酸盐(以 Na₂CO₃ 计): ≤ 1.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.012 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005%
硅酸盐(SiO₂): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.010 %
总氮(N): ≤ 0.0003 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.05
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Ni(镍): ≤ 0.00025 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
查看所有结果