产品名称
盐酸溶液, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.5 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Possibilities and Limitations of ICP-Spectrometric Determination of the Total Content of Tin, Its Inorganic and Organic Speciations in Waters with Different Salinity Levels-Part 1: Determination of the Total Tin Content.: 本研究使用盐酸溶液制备水样以 ICP 光谱分析测定总锡含量,揭示了其在环境化学中的多用途性(Temerdashev et al., 2023)。
- Spectrofluorometric determination of orphenadrine, dimenhydrinate, and cinnarizine using direct and synchronous techniques with greenness assessment.: 本研究重点介绍了盐酸溶液在荧光分光光度测定药物化合物中的应用,揭示了一系列环保分析方法(Ghonim et al., 2023)。
- Phosphoryl Trichloride-Method of Determination in Workplace Air.: 本文讨论了在空气采样中使用盐酸溶液和分析方法测定工作场所环境中是否存在三氯化磷,以确保职业安全(Kowalska and Wasilewski, 2023)。
- Synthesis of controlled-size starch nanoparticles and superparamagnetic starch nanocomposites by microemulsion method.: 本研究采用盐酸溶液合成淀粉纳米粒子和纳米复合材料,揭示了其在先进材料科学应用中的作用(Morán et al., 2023)。
特点和优势
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包装
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以"4000, 4003, 9010, 9013”结尾。详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
分析说明
摩尔浓度 0.4975 - 0.5025 mol/L
测量不确定度 ± 0.0015 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.