主要文件
106425
Millipore
N-乙酰基-L-半胱氨酸
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
别名:
N-乙酰基-L-半胱氨酸, LNAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO3S
CAS号:
分子量:
163.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
描述
Merck USA index - 14, 88
质量水平
方案
≥98% (titration)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
痕量阳离子
Fe: ≤20 ppm
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在早期感染性休克中对氧自由基具有保护作用的粘液溶解剂和硫醇基抗氧化剂。增加细胞池的自由基清除剂。HIV复制抑制剂。可作为微粒体谷胱甘肽转移酶的底物。诱导人和大鼠平滑肌细胞发生凋亡。
粘液溶解剂和硫基抗氧化剂。增加细胞池的自由基清除剂。抑制HIV复制。防止神经元细胞的凋亡性死亡。对乙酰氨基酚中毒的解毒剂。可作为微粒体谷胱甘肽转移酶的底物。诱导人和大鼠平滑肌细胞发生凋亡。
应用
  • Chlorpyrifos-induced suppression of the antioxidative defense system leads to cytotoxicity and genotoxicity in macrophages.:研究着重于N-乙酰-L-半胱氨酸抗毒死蜱诱导的巨噬细胞氧化损伤的保护作用,说明它的缓解农药毒性作用(Lu et al., 2024)。
  • N-Acetyl-L-Cysteine Attenuates Titanium Dioxide Nanoparticle (TiO2 NP)-Induced Autophagy in Male Germ Cells.:本文探讨N-乙酰-L-半胱氨酸如何减轻二氧化钛纳米粒子诱导的男性生殖细胞自噬作用,说明它的生殖健康用处(Shin et al., 2024)。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备水溶液在-20°C可稳定保存长达1个月。
其他说明
Ortolani, O., et al. 2000.Am. J. Respir.Crit.Care Med. 161, 1907.
Tsai, J.C., et al. 1996.J. Biol. Chem. 271, 3667.
Ferrari, G., et al. 1995.J. Neurosci.15, 2857.
Weinander, R., et al. 1994.J. Biol. Chem.269, 71.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2