Merck
A6251
Sigma-Aldrich
N-乙酰-DL-色氨酸
≥98% (TLC)
别名:
N-acetyl-tryptophan
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2O3
CAS号:
分子量:
246.26
Beilstein:
89478
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
N-乙酰-DL-色氨酸,
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 减轻治疗性抗体制剂中的氧化作用:对 N-乙酰色氨酸和 L-蛋氨酸的生化功效和安全性进行评估。:研究N-乙酰-DL-色氨酸在减少抗体制剂氧化损伤、提高疗效方面的作用(Dion et al., 2018
  • 聚乙二醇化对蛋白质微气泡性能的影响及其与脂质微气泡的比较。:研究聚乙二醇化与N-乙酰基-DL-色氨酸结合如何提高蛋白质微气泡在生物医学应用中的稳定性和性能(Upadhyay et al., 2017)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Takahiro Takayama et al.
Analytica chimica acta, 898, 73-84 (2015-11-04)
Chiral metabolites are found in a wide variety of living organisms and some of them are understood to be physiologically active compounds and biomarkers. However, the overall analysis of chiral metabolomics is quite difficult due to the high number of