生物来源
synthetic (organic)
无菌性
non-sterile
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
mp
211-214 °C (lit.)
溶解性
water: 0.28 g/L at 25 °C
应用
cell analysis
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
基因信息
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1A - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)