Merck
PHR1098
Supelco
N-乙酰基-L-半胱氨酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
LNAC, NAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
163.19
Beilstein:
1724426
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 907
traceable to Ph. Eur. A0150000
traceable to USP 1009005
API 家族
acetylcysteine
CofA
current certificate can be downloaded
儲存條件
protect from light
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
106-108 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室及制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价的替代方案。
N-乙酰基-L-半胱氨酸是内源性氨基硫醇,是人血浆和尿液的成分。在临床应用中,它可用作通常通过吸入给药的粘液溶解剂。
應用
N-乙酰基-L-半胱氨酸可用作药物参考标准品,用于通过液相色谱-质谱(LC-MS)和分光光度法技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
生化/生理作用
抗氧化剂和黏液溶解剂(mucolytic agent)。增加细胞池的自由基清除剂。 据报道可防止神经细胞凋亡,但会诱导平滑肌细胞凋亡。抑制HIV复制。可作为微粒体谷胱甘肽转移酶的底物。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0297。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Spectrophotometric determination of N-acetyl-L-cysteine and N-(2-mercaptopropionyl)-glycine in pharmaceutical preparations.
Kukoc-Modun L and Radic N
International Journal of Analytical Chemistry, 2011(1-2), 191-199 (2011)
Pharmacokinetics of N-acetylcysteine in man.
Borgstrom L, et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, 31(2), 217-222 (1986)
Quantitative analysis of N-acetylcysteine and its pharmacopeial impurities in a pharmaceutical formulation by liquid chromatography-UV detection-mass spectrometry.
Toussaint B,
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 191-199 (2000)
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act