主要文件
Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
制造商/商品名称
Birmingham metals
长度 × 宽度 × 直径
60 mm × 9 mm × 9 mm
容量
3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)