Merck
实验室容器与储存
高效实验室搭配高效存储解决方案
井然有序的实验室让实验用品查找和补货更加方便,在减少废弃物和匆忙订购的同时,也提高了实验室效率和生产力。我们提供灵活的实验室基础用品存储解决方案,包括瓶、大瓶、平板、架子、盒、储液槽、密封膜和管,它们既可保护材料又方便研究人员高效完成日常任务,并能保持实验室空间规整。   
  • 提供各种大小和材质容器选择,满足样品、温度和化学相容性要求
  • 针对狭小或密集实验室空间提供节省空间的选择
  • 为共享和公用材料提供智能设计
  • 支持库存追踪和定位的解决方案
应根据应用、工作流程、容量和待存储材料选择适合的实验室存储解决方案。 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
瓶和大瓶
瓶子最常用于储存化学品、溶剂和其他液体,并具有满足回收、安全和存储要求的特定形状。瓶子材质可选择惰性玻璃或具有不同化学相容性的塑料。透明玻璃或无色塑料可实现最高的可见度。光敏材料建议使用棕色玻璃和不透明塑料存放。根据需要,瓶子可为一次性用品,也可由耐高温高压灭菌或可清洗重复使用的材料制成。
大瓶是用于储存和运输大量液体的理想选择,其优点是可以使用插头轻松地移取内容物。
储存板
我们的48、96和384孔聚丙烯储存微孔板以及Corning®、 Brand®Nunc®深孔板是一种经济、可靠的样品储存解决方案,可用于药物发现、分子生物学和基因组学应用中高通量筛选和低结合测定用。
架子和盒子
架子用于支撑、安放和存储各种类型的玻璃耗材、实验用品和其他物品。实验室架子可供存放移液管、试管、微型管、小瓶、培养皿、微孔板和其他实验用品。架子可采用多种材料制成,包括普通和环氧涂层金属、木材和各种塑料。试管和微型管架具有可适应不同管径的开口。 
盒子提供了各种大小和形状、带隔板或不带隔板、不同材质选择,可满足多样的化学相容性和温度兼容性要求。
  • 盒子和容器一般用于储存和运输产品和样品。
  • 载玻片盒用于储存、收纳和安全运输显微镜载玻片。
  • 低温储存盒和冷冻盒提供聚碳酸酯或防泼水纤维板材质选择,用于在冷藏和冷冻冰箱中储存材料。这些盒子均可附带隔板,以适应各种管子大小。聚碳酸酯低温储存盒可选配便于识别样品的透明盖。 
密封膜和铝箔
膜和铝箔可密封保护储存于管、板、培养瓶和其他容器中的材料。我们可提供样品直观可见的透明密封膜,也可针对光敏材料提供不透明密封膜。热封膜兼具更广泛的化学相容性和温度兼容性。石蜡基Parafilm®和聚乙烯基DuraSeal®等柔性封口膜可在各种形状的容器表面伸展,防止其蒸发。铝膜用于在高温或低温储存条件下密封PCR板和其他样品。透气膜非常适合需要CO2换气的细胞培养应用。
在我们的 密封膜决策树中了解如何选择正确的密封膜。
管子
管子用于收集、运输、储存和检测固体或液体样品。某些管子设计用于一般用途,而试管、培养管、离心管、微离心管、PCR管和冻存管等专用管子则经过专门设计,可满足特定的温度、作用力、无菌性和化学相容性要求。我们提供多种类型的玻璃和塑料管材,可满足各种耐用性、惰性和其他特性要求。圆底和锥形底管可提高样品回收率。根据便利性和安全性要求,提供一次性和可重复使用管选择。螺旋盖可防泄漏溅洒上,提供额外安全保障。堵头盖和卡扣盖让管子操作更加轻松。