主要文件
Z561754
Coors高铝燃烧舟
capacity 20 mL
别名:
Combustion Boat
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 65566
长度 × 宽度 × 高度
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
容量
20 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)