主要文件
Z561738
Coors高铝燃烧舟
capacity 5 mL
别名:
Alumina Combustion Boat
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 65563
长度 × 宽度 × 高度
70 mm × 14 mm × 10 mm
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Coors高铝燃烧舟已用于:
遏制用于制备单层二硫化钼(MoS2)的MoO3和硫粉末。它还可用于遏制用于合成二氧化锡(SnO2)光纤的氧化锡(SnO)粉末。
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)