Key Documents
Z562076
铂坩埚
standard, capacity 25 mL
别名:
crucibles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
platinum
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Birmingham metals BC8
容量
25 mL
皿直徑× 高度
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
重量
25.0 g+/- 5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
特點和優勢
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.