Key Documents
Z562025
铂坩埚
standard, capacity 10 mL
别名:
crucibles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
platinum
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Birmingham metals BC2
容量
10 mL
皿直徑× 高度
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
重量
8.5 g+/- 5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
特點和優勢
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls