Merck
715301
Sigma-Aldrich
双(三氟甲磺酸)锰
别名:
三氟甲烷磺酸锰, 三氟甲磺酸锰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2F6MnO6S2
CAS号:
分子量:
353.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: manganese
reagent type: catalyst
杂质
5% metallic Mn
mp
>400 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
一般描述
双(三氟甲磺酸)锰又称三氟甲磺酸锰。它可用作有机合成催化剂,用于各种碳氢化合物的氧化、环氧化和C-H氧化反应。
应用
用于催化:
  • Biginelli反应
  • 甲醇分解作用
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)