Merck
698172
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸铁(II)
greener alternative
≥85%
别名:
三氟甲磺酸亚铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2F6FeO6S2
CAS号:
分子量:
353.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥85%
形狀
powder
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
環保替代類別
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
一般說明
我们致力为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。 点击此处了解更多信息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3