Merck
232130
Sigma-Aldrich
[双(三氟乙酰氧基)碘]苯
97%
别名:
I,I-双(三氟乙酸)碘苯, BTI, PIFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS号:
分子量:
430.04
Beilstein:
764767
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
官能团
fluoro
iodo
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物或试剂用于:
  • Pummerer 类反应
  • 二甲氧基苄基醚的化学选择性脱保护
  • 介导氧化环异构化
  • 苯胺类的甲氧基化
在酸性条件下用于酮的直接 α-羟基化反应。也可作为 4-烷基酚的对氟化试剂,可在吡啶氢氟酸盐(产品目录号184225)存在的条件下合成 4-氟环己-2,5-二烯酮。
用于 N-酰腙经氧化反应生成 1,3,4-噁二唑的试剂。促进苯乙烯胺环化反应生成 N-烷基吲哚或 N-芳基吲哚。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 35, 2541-2541 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 6065-6065 (1992)
Yunfei Du et al.
Organic letters, 8(26), 5919-5922 (2006-12-15)
[Structure: see text] A variety of N-arylated and N-alkylated indole derivatives were synthesized by way of a phenyliodine bis(trifluoroacetate) (PIFA)-mediated intramolecular cyclization. This novel method allows for the construction of an indole skeleton by joining the N-atom on the side
Synthetic Communications, 36, 2927-2927 (2006)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)