About This Item
经验公式(希尔记法):
C4F12N2O8S4Zn
CAS号:
分子量:
625.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为催化剂用于:
- 吡咯与β-CF3丙烯酸酯的对映体选择性Friedel-Crafts烷基化
- 立体选择性Diels-Alder反应
- 串联环丙烷开环/Conia-ene环化反应
- 芳烃硝化反应
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)