Wichtige Dokumente
T7513
Thrombin aus Rinderplasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonym(e):
Faktor IIa
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Mol-Gew.
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... F2(280685)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable