Stock solutions can be prepared at a concentration of 100 units/mL in a 0.1% (w/v) BSA solution. Further dilutions can be prepared fresh to the final desired working concentration.
Wichtige Dokumente
T7326
Thrombin aus Rinderplasma
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Faktor IIa
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
Zusammensetzung
Protein, ≥50%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- bei der Erzeugung von Fibrin aus in Mikrobläschen eingebettetem Fibrinogen[7]
- für die Spaltung von Hydrogenase-Reifungsprotein (HypF-N) aus dem Nickelharz[8]
als Revitalisierungsmodell zur Nachahmung der Bluterzeugung im Wurzelkanal[9]
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Dear team I would like to ask about this product T7326 (Thrombin from bovine plasma ) ,1000U. What is the best way of preparation? If I would like to prepare 2.5U/L How should I do that? Regards