Wichtige Dokumente
H7016
Hirudin
from leeches, ≥1,500 ATU/mg protein, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hirudin aus Blutegel, lyophilized powder, ≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
Biologische Quelle
animal (Hirudo verbana)
Qualitätsniveau
100
200
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
Mol-Gew.
7 kDa
Löslichkeit
pyridine: soluble
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable