Merck
G8769
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose -Lösung
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
D-Glucopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1281608
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
solution
Konzentration
45% in H2O
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Angaben zum Gen
human ... PYGM(5837)
Allgemeine Beschreibung
Glucose ist ein besonders wichtiger Energieträger für physiologische Prozesse in lebenden Zellen. Sie dient als Vorläufer von Glycoproteinen, Glycolipiden und Glykosaminoglykanen.
Anwendung
D-(+)-Glucose-Lösung wird als Medienzusatz verwendet:
  • in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) für die Kultivierung von Flp-In  293 Zellen
  • in koronalen Schnittpräparaten des Rattenhirns
  • in neurobasalen Medien zur Kultivierung von Hippocampuszellen
Ist die primäre Energiequelle für den Zellstoffwechsel.
Biochem./physiol. Wirkung
Glucose ist ein wichtiger Bestandteil für das Wachstum und den Erhalt von Säugerzellen unter In-vitro-Bedingungen und ist von wesentlicher Bedeutung für Produktivität und Qualität. Ihre hohe Stoffwechselaktivität begünstigt die Osteoklastendifferenzierung. Der Glucosespiegel moduliert die Migration und das Wachstum von Tumorzellen. HeLa-Zellen weisen eine hohe Mobilität bei niedrigen Glucosewerten auf.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glucose: an energy currency and structural precursor in articular cartilage and bone with emerging roles as an extracellular signaling molecule and metabolic regulator
Mobasheri A
Frontiers in Endocrinology, 3, 153-153 (2012)
High glucose and low specific cell growth but not mild hypothermia improve specific r-protein productivity in chemostat culture of CHO cells
Vergara M, et al.
Testing, 13(8), e0202098-e0202098 (2018)
Investigation of the Influence of Glucose Concentration on Cancer Cells by Using a Microfluidic Gradient Generator without the Induction of Large Shear Stress
Ishida T, et al.
Micromachines, 7(9), 155-155 (2016)
Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclin D 1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons
Korulu S, et al.
The European Journal of Neuroscience, 37(10), 1610-1619 (2013)
Chad A Dumstorf et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(12), 3158-3163 (2010-10-26)
Enzastaurin (LY317615.HCl) is currently in a phase III registration trial for diffuse large B-Cell lymphoma and numerous phase II clinical trials. Enzastaurin suppresses angiogenesis and induces apoptosis in multiple human tumor cell lines by inhibiting protein kinase C (PKC) and